52096
[(3R)-3-Hydroxyhexadecanoyl]-L-carnitine
analytical standard
동의어(들):
(2R)-3-Carboxy-2-[[(3R)-3-hydroxy-1-oxohexadecyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium inner salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C23H45NO5
CAS Number:
Molecular Weight:
415.61
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
추천 제품
Grade
analytical standard
분석
≥95.0% (TLC)
광학 활성
[α]/D -20.5±3.5°, c = 0.1 in methanol
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
응용 분야
clinical testing
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(C[C@H](O)CCCCCCCCCCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI key
XKAZIAFZAQAHHG-NHCUHLMSSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable