76771
cis,cis-9,12-Octadecadienoyl-L-carnitine
analytical standard
동의어(들):
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[[(9Z,12Z)-1-oxo-9,12-octadecadien-1-yl]oxy]-1-propanaminium inner salt, Linoleoyl-L-carnitine
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C25H45NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
423.63
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NB.21
추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥95.0% (LC/MS)
광학 활성
[α]/D -13±2°, c = 0.1 in methanol
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
응용 분야
clinical testing
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
[N+](C[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)CC(=O)[O-])(C)(C)C
InChI
1S/C25H45NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-25(29)30-23(21-24(27)28)22-26(2,3)4/h9-10,12-13,23H,5-8,11,14-22H2,1-4H3/b10-9-,13-12-/t23-/m1/s1
InChI key
MJLXQSQYKZWZCB-DQFWFXSYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객