주요 문서
51094
Supelco
Chlorhexidine acetate
Good Laboratory Practice Standard, According to 40 CFR Part 160
동의어(들):
Chlorhexidine diacetate salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H30Cl2N10 · 2C2H4O2
CAS Number:
Molecular Weight:
625.55
UNSPSC 코드:
41116107
Grade
certified reference material
API family
chlorhexidine
포장
pkg of 500 mg
저장 온도
2-8°C
InChI
1S/C22H30Cl2N10.2C2H4O2/c23-15-5-9-17(10-6-15)31-21(27)33-19(25)29-13-3-1-2-4-14-30-20(26)34-22(28)32-18-11-7-16(24)8-12-18;2*1-2(3)4/h5-12H,1-4,13-14H2,(H5,25,27,29,31,33)(H5,26,28,30,32,34);2*1H3,(H,3,4)
InChI key
WDRFFJWBUDTUCA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
픽토그램
Health hazardExclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2
표적 기관
Liver,Teeth
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)