추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥97.0% (GC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
불순물
≤1.0% water
refractive index
n20/D 1.512-1.514
n20/D 1.513 (lit.)
bp
69-71 °C/0.4 mmHg (lit.)
density
1.337 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CSS(C)(=O)=O
InChI
1S/C2H6O2S2/c1-5-6(2,3)4/h1-2H3
InChI key
XYONNSVDNIRXKZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
188.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
87 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.