주요 문서
472662
Sigma-Aldrich
Ethyl viologen diiodide
99%
동의어(들):
1,1′-Diethyl-4,4′-bipyridinium diiodide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H18I2N2
CAS Number:
Molecular Weight:
468.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
Quality Level
분석
99%
양식
powder
기술
titration: suitable
mp
275 °C (dec.) (lit.)
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
SMILES string
[I-].[I-].CC[n+]1ccc(cc1)-c2cc[n+](CC)cc2
InChI
1S/C14H18N2.2HI/c1-3-15-9-5-13(6-10-15)14-7-11-16(4-2)12-8-14;;/h5-12H,3-4H2,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
ZXBJDSANDCPCLD-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Ethyl viologen diiodide serves as an electrolyte to conduct cyclic voltammetry to investigate the kinetic process of the redox targeting reactions.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)