46412
Medroxyprogesterone 17-acetate
VETRANAL®, analytical standard
동의어(들):
17α-Acetoxy-6α-methylprogesterone, 17α-Hydroxy-6α-methyl-4-pregnene-3,20-dione 17-acetate, 6α-Methyl-17α-acetoxyprogesterone, 6α-Methyl-17α-hydroxyprogesterone acetate
About This Item
추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
제품 라인
VETRANAL®
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
206-207 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
[H][C@@]12C[C@H](C)C3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(OC(C)=O)C(C)=O
InChI
1S/C24H34O4/c1-14-12-18-19(22(4)9-6-17(27)13-21(14)22)7-10-23(5)20(18)8-11-24(23,15(2)25)28-16(3)26/h13-14,18-20H,6-12H2,1-5H3/t14-,18+,19-,20-,22+,23-,24-/m0/s1
InChI key
PSGAAPLEWMOORI-PEINSRQWSA-N
유전자 정보
human ... PGR(5241)
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Carc. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객