46336
Cinidon-ethyl
PESTANAL®, analytical standard
동의어(들):
cis-Ethyl 2-chloro-3-[2-chloro-5-(1,3,4,5,6,7-hexahydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)phenyl]-2-propenoate
About This Item
추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
제품 라인
PESTANAL®
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
agriculture
environmental
형식
neat
SMILES string
CCOC(=O)\C(Cl)=C\c1cc(ccc1Cl)N2C(=O)C3=C(CCCC3)C2=O
InChI
1S/C19H17Cl2NO4/c1-2-26-19(25)16(21)10-11-9-12(7-8-15(11)20)22-17(23)13-5-3-4-6-14(13)18(22)24/h7-10H,2-6H2,1H3/b16-10-
InChI key
NNKKTZOEKDFTBU-YBEGLDIGSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.