Grade
analytical standard
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.471 (lit.)
bp
110-115 °C (lit.)
density
1.435 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
형식
neat
SMILES string
ClCC(Cl)Cl
InChI
1S/C2H3Cl3/c3-1-2(4)5/h2H,1H2
InChI key
UBOXGVDOUJQMTN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2
보충제 위험성
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
프로토콜
US EPA Method TO-17: GC Analysis of Volatiles on VOCOL® after Collection/Desorption using Air Toxics Tube