43805
Omeprazole 5-carboxylic acid disodium salt
analytical standard
동의어(들):
4-Methoxy-6-{[(5-methoxy-1H-benzimidazol-2-yl)sulfinyl]methyl}-5-methyl-3-pyridinecarboxylic acid disodium salt
About This Item
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥95.0% (HPLC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[S](=O)(Cc6ncc(c(c6C)OC)C(=O)[O-])c4[nH]c5c(n4)cc(cc5)OC.[S](=O)(Cc3ncc(c(c3C)OC)C(=O)[O-])c1[nH]c2c(n1)cc(cc2)OC
InChI
1S/2C17H17N3O5S.2Na/c2*1-9-14(18-7-11(16(21)22)15(9)25-3)8-26(23)17-19-12-5-4-10(24-2)6-13(12)20-17;;/h2*4-7H,8H2,1-3H3,(H,19,20)(H,21,22);;/q;;2*+1/p-2
InChI key
TUCNPUIUNPRUHQ-UHFFFAOYSA-L
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.