43301
Enalaprilat
analytical standard
동의어(들):
(2S)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-Carboxy-3-phenyl-propyl]amino]propanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid, N-[(1S)-1-Carboxy-3-phenylpropyl]-L-alanyl-L-proline
About This Item
추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥98.0% (HPLC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
불순물
5-12 wt. % water
형식
neat
SMILES string
O=C(N1CCC[C@H]1C(O)=O)[C@H](C)N[C@H](C(O)=O)CCC2=CC=CC=C2
InChI
1S/C18H24N2O5/c1-12(16(21)20-11-5-8-15(20)18(24)25)19-14(17(22)23)10-9-13-6-3-2-4-7-13/h2-4,6-7,12,14-15,19H,5,8-11H2,1H3,(H,22,23)(H,24,25)/t12-,14-,15-/m0/s1
InChI key
LZFZMUMEGBBDTC-QEJZJMRPSA-N
유전자 정보
human ... ACE(1636)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable