구성
agar, 15.0 g/L
beef extract, 1.5 g/L
peptone, 6.0 g/L
yeast extract, 3.0 g/L
최종 pH
7.9±0.2 (25 °C)
응용 분야
microbiology
애플리케이션
Antibiotic Agar No.5 is used for microbiological assay of Dihydrostreptomycin, Framycetin and Kanamycin B using Bacillus subtilis.
제조 메모
Suspend 25.50 grams in 1000 ml purified /distilled water. Heat to boiling to dissolve the medium completely. Sterilize by autoclaving at 15 lbs pressure (121°C) for 15 minutes. Cool to 45-50°C. Mix well and pour into sterile Petri plates.
Advice: Recommended for the Microbiological assay of Dihydrostreptomycin, Framycetin, Kanamycin
Advice: Recommended for the Microbiological assay of Dihydrostreptomycin, Framycetin, Kanamycin
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.