주요 문서
41301
Supelco
2-Methyl-2-pentenal
analytical standard
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5CH=C(CH3)CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
98.14
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥97.0% (GC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
불순물
≤0.5% water
refractive index
n20/D 1.448-1.452
n20/D 1.45 (lit.)
bp
137-138 °C/765 mmHg (lit.)
density
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
형식
neat
SMILES string
[H]C(=O)\C(C)=C\CC
InChI
1S/C6H10O/c1-3-4-6(2)5-7/h4-5H,3H2,1-2H3/b6-4+
InChI key
IDEYZABHVQLHAF-GQCTYLIASA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameSkull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
89.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
32 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)