41014
Brevetoxin 1 solution
20 μg/g in acetonitrile (nominal concentration), certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
동의어(들):
Brevetoxin A solution
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
Quality Level
grade
TraceCERT®
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
제조업체/상표
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
농도
20 μg/g in acetonitrile (nominal concentration)
형식
single component solution
저장 온도
−20°C
InChI
1S/C49H70O13/c1-26-17-36-39(22-45(52)58-36)57-44-21-38-40(62-48(44,4)23-26)18-28(3)46-35(55-38)11-7-6-10-31-32(59-46)12-8-14-34-33(54-31)13-9-15-43-49(5,61-34)24-42-37(56-43)20-41-47(60-42)30(51)19-29(53-41)16-27(2)25-50/h6-8,14,25-26,28-44,46-47,51H,2,9-13,15-24H2,1,3-5H3/b7-6-,14-8-/t26-,28+,29-,30+,31-,32+,33+,34-,35+,36+,37+,38-,39-,40+,41-,42-,43-,44+,46-,47+,48-,49+/m1/s1
InChI key
MGVIMUPHKPHTKF-HQUFVKSZSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Certified content incl. uncertainty and expiry date are stated on the enclosed certificate.
Check out our complete range of marine toxins reference materials
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
35.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
2 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.