주요 문서
395132
Sigma-Aldrich
Periodic Acid Solution
1 g/dL in deionized water
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
양식
solution
Quality Level
유통기한
expiry date on label
반응 적합성
reagent type: oxidant
IVD
for in vitro diagnostic use
농도
1 g/dL in deionized water
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OI(O)(O)(O)(O)=O
InChI
1S/H5IO6/c2-1(3,4,5,6)7/h(H5,2,3,4,5,6,7)
InChI key
TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
For use in procedure no. 395 for Periodic Acid-Schiff (PAS) and Silver Stain Procedure No. HT100.
픽토그램
Health hazardCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Oral
표적 기관
Thyroid
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)