주요 문서
37072
Supelco
Formaldehyde test kit Quantofix®
10-200 mg/L (HCHO)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41113319
설명
semi-quantitative
특정 분석물질
formaldehyde
측정 범위
10-200 mg/L (HCHO)
응용 분야
environmental
food and beverages
general analytical
검출 방법
colorimetric
일반 설명
Contents:
Kit including reagents and test sticks for 100 tests.
Storage:
Avoid exposing the sticks to sunlight and moisture. Store the kit below +30 °C in a dry place.
Gradation:
0 − 10 − 20 − 40 − 60 − 100 − 200 mg/L HCHO
법적 정보
Quantofix is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co., KG
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)