주요 문서
367648
Sigma-Aldrich
Disperse Blue 14
Dye content 97 %
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H14N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
266.29
색상 지수 번호:
61500
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
분석
96.5-103.5%
Quality Level
양식
powder
구성
Dye content, 97%
mp
220-222 °C (lit.)
solubility
acetonitrile: 10 mg/mL
λmax
595 nm
644 nm (2nd)
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
CNc1ccc(NC)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12
InChI
1S/C16H14N2O2/c1-17-11-7-8-12(18-2)14-13(11)15(19)9-5-3-4-6-10(9)16(14)20/h3-8,17-18H,1-2H3
InChI key
QOSTVEDABRQTSU-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)