일반 설명
This is the 13C isotope-labelled analog of N-Sulfocarbamoylgonyautoxin-2 and N-Sulfocarbamoylgonyautoxin-3Paralytic Shellfish Toxin PST for the analysis of marine toxins in seafood.
Check out our complete range of marine toxins reference materials
This is the 13C isotope-labelled analog of N-Sulfocarbamoylgonyautoxin-2 and N-Sulfocarbamoylgonyautoxin-3
Check out our complete range of marine toxins reference materials
This is the 13C isotope-labelled analog of N-Sulfocarbamoylgonyautoxin-2 and N-Sulfocarbamoylgonyautoxin-3
분석 메모
10 μg/g in 5 mM acetic acid
the mixture is "not equilibrated".
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.