Key Documents
34861-M
Sigma-Aldrich
2-Butanone
suitable for HPLC, ≥99.7%
동의어(들):
Ethyl methyl ketone, MEK, Methyl ethyl ketone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5COCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
72.11
Beilstein:
741880
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116105
NACRES:
NA.07
vapor density
2.49 (vs air)
vapor pressure
71 mmHg ( 20 °C)
분석
≥99.7%
형태
liquid
autoignition temp.
960 °F
expl. lim.
10.1 %
기술
HPLC: suitable
불순물
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
≤0.1% water
증발 잔류물
≤0.001%
refractive index
n20/D 1.379 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
mp
−87 °C (lit.)
density
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
UV 흡수
λ: 335 nm Amax: ≤0.3
λ: 340 nm Amax: ≤0.1
λ: 350 nm Amax: ≤0.01
SMILES string
CC(CC)=O
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI key
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
30.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-1 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)