Key Documents
34771BC
Millipore
GDS PD Buffer
BioControl, Foruse with GDS
동의어(들):
Buffer for PCR Sample Prep
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106306
NACRES:
NA.85
Quality Level
형태
liquid
유통기한
36 mo.
포장
bottle of 1.5 mL
제조업체/상표
BioControl
기술
PCR: suitable
응용 분야
food and beverages
pathogen testing
저장 온도
2-8°C
적합성
Escherichia coli (O157:H7)
enterovirulent E. coli (EEC) (Shiga Toxigenic)
일반 설명
For use with specific GDS Application Notes only.
애플리케이션
Foruse in Application Note MK_AN4580EN/ MS_AN4580EN, cannot besubstituted with GDS Resuspension Buffer Tq.
성분
One bottle, 1.5 mL
호환성
BioControl GDS
검사법
PCR
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)