유통기한
36 mo.
Quality Level
포장
bottle of 6 mL
제조업체/상표
BioControl
기술
PCR: suitable
응용 분야
food and beverages
pathogen testing
호환성
for use with GDS
저장 온도
2-8°C
적합성
Escherichia coli (O157:H7)
enterovirulent E. coli (EEC) (Shiga Toxigenic)
일반 설명
For use with specific GDS Application Notes only.
애플리케이션
For use in Application Note MK_AN4580EN / MS_AN4580EN, cannot be substituted with GDS Resuspension Buffer Tq.
성분
One bottle, 70 mL
호환성
BioControl GDS
검사법
PCR
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.