주요 문서
34516
Supelco
Folpet-d4
PESTANAL®, analytical standard
동의어(들):
2-(Trichloromethylsulfanyl)isoindole-d4-1,3-dione, 2-[(Trichloromethyl)thio]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione-d4, N-(Trichloromethylthio)phthalimide-d4
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9D4Cl3NO2S
CAS Number:
Molecular Weight:
300.58
MDL number:
UNSPSC 코드:
77101502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
제품 라인
PESTANAL®
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
응용 분야
agriculture
environmental
형식
neat
SMILES string
ClC(Cl)(Cl)SN1C(C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2C1=O)=O
InChI
1S/C9H4Cl3NO2S/c10-9(11,12)16-13-7(14)5-3-1-2-4-6(5)8(13)15/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
InChI key
HKIOYBQGHSTUDB-RHQRLBAQSA-N
법적 정보
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Health hazardExclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)