34237
Cinmethylin
PESTANAL®, analytical standard
동의어(들):
exo-1-Methyl-4-(1-methylethyl)-2-[(2- methylphenyl)methoxy]-7-oxabicyclo[2.2.1]heptane
About This Item
추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
설명
mixture of isomers
제품 라인
PESTANAL®
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
agriculture
environmental
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)[C@]12CC[C@](C)(O1)[C@@H](C2)OCc3ccccc3C
InChI
1S/C18H26O2/c1-13(2)18-10-9-17(4,20-18)16(11-18)19-12-15-8-6-5-7-14(15)3/h5-8,13,16H,9-12H2,1-4H3/t16-,17+,18-/m1/s1
InChI key
QMTNOLKHSWIQBE-FGTMMUONSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
296.6 °F
Flash Point (°C)
147 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
프로토콜
-Xylene; Nonane; Decane; 1,2,4-Trimethylbenzene; Butylcyclohexane; Naphthalene