주요 문서
33349
Supelco
AMOZ
VETRANAL®, analytical standard
동의어(들):
3-Amino-5-morpholinomethyl-2-oxazolidinone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H15N3O3
CAS Number:
Molecular Weight:
201.22
Beilstein:
179765
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
제품 라인
VETRANAL®
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
115-120 °C
적합성
passes test for identity
응용 분야
clinical testing
형식
neat
SMILES string
NN1CC(CN2CCOCC2)OC1=O
InChI
1S/C8H15N3O3/c9-11-6-7(14-8(11)12)5-10-1-3-13-4-2-10/h7H,1-6,9H2
InChI key
TVHAMVOINIHMEX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
AMOZ has been used as analytical standard for the determination of residues of nitrofurans and their metabolites, AMOZ (5-methylmorpholino-3-amino-2-oxazolidinone) in animal tissues using liquid chromatography with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
법적 정보
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)