주요 문서
32547
Supelco
Sulfapyridine-(phenyl-13C6)
VETRANAL®, analytical standard
동의어(들):
4-Amino-N-(2-pyridyl)]benzene-13C6 sulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C513C6H11N3O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
255.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
제품 라인
VETRANAL®
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
clinical testing
형식
neat
질량 이동
M+6
SMILES string
N[13c]1[13cH][13cH][13c]([13cH][13cH]1)S(=O)(=O)Nc2ccccn2
InChI
1S/C11H11N3O2S/c12-9-4-6-10(7-5-9)17(15,16)14-11-3-1-2-8-13-11/h1-8H,12H2,(H,13,14)/i4+1,5+1,6+1,7+1,9+1,10+1
InChI key
GECHUMIMRBOMGK-PXKSRZEUSA-N
일반 설명
Chemical structure: sulfonamide
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
법적 정보
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Health hazard
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Repr. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)