주요 문서
32359
Supelco
Toltrazuril sulfon-(N-methyl-d3)
VETRANAL®, analytical standard
동의어(들):
1-(Methyl-d3)-3-{3-methyl-4-[4-(trifluoromethylsulfonyl)phenoxy]phenyl}-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, Ponazuril-d3
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18D3H11F3N3O6S
CAS Number:
Molecular Weight:
460.40
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
제품 라인
VETRANAL®
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
forensics and toxicology
veterinary
형식
neat
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
법적 정보
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Environment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)