주요 문서
320609
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorobenzenediazonium 1,5-naphthalenedisulfonate hydrate
powder
동의어(들):
2,4-DCPD, 2,4-Dichlorophenyldiazonium 1,5-naphthalenedisulfonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Cl2C6H3N2(O3SC10H6SO3H) · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
461.30 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
양식
powder
Quality Level
구성
Carbon: 37.5-45.8% (Anhydrous Basis)
Nitrogen: 5.0-7.0% (Anhydrous Basis)
Water: 3.0-10.0% (by Karl Fischer)
색상
faint yellow
mp
195 °C (dec.) (lit.)
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O.Clc1ccc([N+]#N)c(Cl)c1.OS(=O)(=O)c2cccc3c(cccc23)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H8O6S2.C6H3Cl2N2.H2O/c11-17(12,13)9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)18(14,15)16;7-4-1-2-6(10-9)5(8)3-4;/h1-6H,(H,11,12,13)(H,14,15,16);1-3H;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
SPGAUZWLXGQOLT-UHFFFAOYSA-M
일반 설명
2,4-Dichlorobenzenediazonium 1,5-naphthalenedisulfonate hydrate is a diazonium salt intended for use in histology and hematology.
애플리케이션
2,4-Dichlorobenzenediazonium 1,5-naphthalenedisulfonate hydrate is used in spectrophotometric detection of total bilirubin in serum.
Used in spectrophotometric detection of total bilirubin in serum.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)