32002
Sodium 5,5-diethylbarbiturate
purum, ≥99.0% (NT)
동의어(들):
5,5-Diethylbarbituric acid sodium salt, Barbitone, Sodium barbital, Veronal sodium salt
About This Item
추천 제품
grade
purum
Quality Level
분석
≥99.0% (NT)
양식
powder or crystals
약물 제어
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
저장 조건
(Tightly closed. Dry.)
기술
GC/MS: suitable
HPLC: suitable
activity assay: suitable
색상
colorless
pH
9.0-10.5
mp
>287.1 °C (> 548.8 °F)
solubility
water: soluble 103.1 g/L at 20 °C (68 °F)
density
1.418 g/cm3 at 20 °C ( 68 °F)
적합성
suitable for microbiology
suitable for molecular biology
응용 분야
cell analysis
SMILES string
[Na+].CCC1(CC)C(=O)NC([O-])=NC1=O
InChI
1S/C8H12N2O3.Na/c1-3-8(4-2)5(11)9-7(13)10-6(8)12;/h3-4H2,1-2H3,(H2,9,10,11,12,13);/q;+1/p-1
InChI key
RGHFKWPGWBFQLN-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
- Suitable for electrophoresis and enzymatic assays
- High purity product for research applications
- Component of Michaeli′s buffer
경고
기타 정보
면책조항
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
표적 기관
Nervous system, Respiratory system
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves