주요 문서
234079
Sigma-Aldrich
Erythrosin yellowish blend
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
NACRES:
NA.47
양식
powder or crystals
Quality Level
구성
Eosin Y, 10%
Erythrosin B, 90%
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear, red
λmax
525 nm
Amax
≥0.12 at 303-309 nm
≥0.25 at 255-261 nm
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)