주요 문서
230308
Sigma-Aldrich
1,3-Diphenylacetone p-tosylhydrazone
98%
동의어(들):
1,3-Diphenyl-2-propanone p-tosylhydrazone, 1,3-Diphenyl-2-propanone tosylhydrazone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H4SO2NHN=C(CH2C6H5)2
CAS Number:
Molecular Weight:
378.49
Beilstein:
2225293
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
분석
98%
양식
powder or crystals
mp
187-188 °C (lit.)
solubility
chloroform: 25 mg/mL, clear, orange
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N\N=C(\Cc2ccccc2)Cc3ccccc3
InChI
1S/C22H22N2O2S/c1-18-12-14-22(15-13-18)27(25,26)24-23-21(16-19-8-4-2-5-9-19)17-20-10-6-3-7-11-20/h2-15,24H,16-17H2,1H3
InChI key
GDXUEUWCUUAZFM-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)