주요 문서
21820
Sigma-Aldrich
Carbol-Fuchsin solution according to Ziehl-Neelsen
for microscopy (Bact.)
동의어(들):
Carbol fuchsin solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
MA.02
Grade
for microscopy (Bact.)
Quality Level
양식
liquid
기술
microbe id | staining: suitable
불순물
phenol
density
0.99 g/mL at 20 °C
εmax
9.36 at 542-552 nm in 50% ethanol
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
적합성
bacteria
SMILES string
Cl[H].Cc1cc(ccc1N)\C(=C2\C=CC(=N)C=C2)c3ccc(N)c(C)c3
InChI
1S/C21H21N3.ClH/c1-13-11-16(5-9-19(13)23)21(15-3-7-18(22)8-4-15)17-6-10-20(24)14(2)12-17;/h3-12,22H,23-24H2,1-2H3;1H
InChI key
YCIVZWKFFBDLTG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Ziehl-Neelsen staining method using Carbol-Fuchsin is a crucial diagnostic tool used for the detection of acid-fast mycobacteria in tissue sections.
애플리케이션
Carbol-Fuchsin solution according to Ziehl-Neelsen is suitable for use in staining assays for acid-resistant, rod-shaped bacteria.
기타 정보
Stain for the assay of acid-resistant rod-shaped bacteria
픽토그램
Health hazardCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
P. Bock, ed.
Romeis Mikroskopische Technik null