주요 문서
21317
Hamilton® Microliter syringe, cemented needle
701 ASN, volume 10 μL, needle size 23s ga (cone tip), needle L 43 mm (1.71 in.), pkg of 6 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
eCl@ss:
32070500
material
cone tip stainless steel needle (point style 1)
니들 크기
23s ga (cone tip)
특징
needle type N (fixed needle)
포장
pkg of 6 ea
제조업체/상표
Hamilton 80390
니들 길이
43 mm (1.71 in.)
용적
10 μL
호환성
for use with Agilent/HP 7673 and 7683 autosampler
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Hamilton′s Microliter syringe is to be used for liquid injection. This syringe is made of with a glass barrel with a hand-fitted stainless steel plunger. The plunger is individually fitted to its matching syringe barrel.
The plunger is not to be used with any other syringe.
법적 정보
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
프로토콜
Complete workflow for the comprehensive analysis of terpenes in cannabis