주요 문서
20785-U
Hamilton® GASTIGHT® syringe, 1700 series, removable needle
1750RN, volume 0.5 mL, needle size 22 ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
동의어(들):
TM=["Hamilton"] Airtight syringe, 1700 series, detachable needle
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
glass body
니들 크기
22 ga (bevel tip)
특징
removable needle RN
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Hamilton 81230
니들 길이
51 mm (2 in.)
용적
0.5 mL
호환성
for use with Hamilton 1750RN
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)