주요 문서
19660
Supelco
4-tert-Butylbenzoyl chloride
purum, ≥98.0% (T)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3CC6H4COCl
CAS Number:
Molecular Weight:
196.67
Beilstein:
775793
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
grade
purum
Quality Level
분석
≥98.0% (T)
refractive index
n20/D 1.536 (lit.)
n20/D 1.536
bp
135 °C/20 mmHg (lit.)
density
1.007 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C11H13ClO/c1-11(2,3)9-6-4-8(5-7-9)10(12)13/h4-7H,1-3H3
InChI key
WNLMYNASWOULQY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
188.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
87 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)