추천 제품
Grade
spectrophotometric grade
vapor density
2.48 (vs air)
분석
≥99%
양식
liquid
autoignition temp.
500 °F
expl. lim.
~8.3 %
불순물
≤0.01% water
증발 잔류물
≤0.0003%
refractive index
n20/D 1.358 (lit.)
bp
35-36 °C (lit.)
mp
−130 °C (lit.)
density
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
UV 흡수
λ: 195 nm Amax: ≤1.00
λ: 200 nm Amax: ≤0.60
λ: 210 nm Amax: ≤0.30
λ: 220 nm Amax: ≤0.06
λ: 245 nm Amax: ≤0.01
λ: 400 nm Amax: ≤0.01
SMILES string
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChI key
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
-40.0 °F
Flash Point (°C)
-40 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.