Key Documents
131083
Sigma-Aldrich
4-Phenylazophenol
98%
동의어(들):
4-Hydroxyazobenzene, Solvent Yellow 7
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5N=NC6H4OH
CAS Number:
Molecular Weight:
198.22
색상 지수 번호:
11800
Beilstein:
957567
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
Quality Level
분석
98%
형태
powder
기술
titration: suitable
mp
150-152 °C (lit.)
solubility
ethanol: 0.1%, clear
λmax
347 nm
ε (흡광계수)
10000 at 233-239 nm in methanol at 0.005 g/L
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
Oc1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2
InChI
1S/C12H10N2O/c15-12-8-6-11(7-9-12)14-13-10-4-2-1-3-5-10/h1-9,15H/b14-13+
InChI key
BEYOBVMPDRKTNR-BUHFOSPRSA-N
유전자 정보
human ... ESR1(2099)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
4-Phenylazophenol is a polymethacrylates containing polar azo dye.
애플리케이션
4-Phenylazophenol (4PP) has been used to study mineralization by P. chrysosporium under nitrogen-sufficient and nitrogen-limiting culture conditions.
픽토그램
Environment
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)