09896
Boc-β-phenyl-Phe-OH
≥98.0% (TLC)
동의어(들):
N-(tert-Butoxycarbonyl)-β-phenyl-L-phenylalanine, Boc-β,β-diphenyl-Ala-OH, Boc-3,3-diphenyl-L-alanine
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
Linear Formula:
(C6H5)2CHCH[NHCO2C(CH3)3]CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
341.40
Beilstein:
4880641
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
≥98.0% (TLC)
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
160 °C (dec.) (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](C(c1ccccc1)c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C20H23NO4/c1-20(2,3)25-19(24)21-17(18(22)23)16(14-10-6-4-7-11-14)15-12-8-5-9-13-15/h4-13,16-17H,1-3H3,(H,21,24)(H,22,23)/t17-/m0/s1
InChI key
TYJDOLCFYZSNQC-KRWDZBQOSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.