주요 문서
09663
Sigma-Aldrich
3-(Hydroxymethyl)benzonitrile
≥98.0% (GC)
동의어(들):
3-Cyanobenzyl alcohol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H7NO
CAS Number:
Molecular Weight:
133.15
Beilstein:
3235555
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
작용기
hydroxyl
nitrile
SMILES string
OCc1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C8H7NO/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-4,10H,6H2
InChI key
PCOFIIVWHXIDGT-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
228.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
109 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)