주요 문서
07955
Sigma-Aldrich
2-(Phenylthio)aniline
≥98.0% (GC)
동의어(들):
2-Aminophenyl phenyl sulfide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H11NS
CAS Number:
Molecular Weight:
201.29
Beilstein:
2363643
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
색상
gray-brown
mp
43 °C (lit.)
작용기
thioether
SMILES string
Nc1ccccc1Sc2ccccc2
InChI
1S/C12H11NS/c13-11-8-4-5-9-12(11)14-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,13H2
InChI key
DGBISJKLNVVJGD-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)