Key Documents
07589
Supelco
α-Mangostin
analytical standard
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H26O6
CAS Number:
Molecular Weight:
410.46
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COc1c(O)cc2Oc3cc(O)c(C\C=C(\C)C)c(O)c3C(=O)c2c1C\C=C(/C)C
InChI
1S/C24H26O6/c1-12(2)6-8-14-16(25)10-19-21(22(14)27)23(28)20-15(9-7-13(3)4)24(29-5)17(26)11-18(20)30-19/h6-7,10-11,25-27H,8-9H2,1-5H3
InChI key
GNRIZKKCNOBBMO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
Xanthone derivative isolated from mangosteen (Garcinia mangostana). Antioxidant and anti-inflammatory. α-mangostin has been shown to induce apoptosis via the mitochondrial pathway, reduce cell proliferation and inhibit tumorigenesis.
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)