주요 문서
06756
Sigma-Aldrich
(1R,2S)-cis-2-Aminocyclopentanol hydrochloride
≥98.0% (TLC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H11NO · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
137.61
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (TLC)
작용기
hydroxyl
SMILES string
Cl.N[C@H]1CCC[C@H]1O
InChI
1S/C5H11NO.ClH/c6-4-2-1-3-5(4)7;/h4-5,7H,1-3,6H2;1H/t4-,5+;/m0./s1
InChI key
ZFSXKSSWYSZPGQ-UYXJWNHNSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)