주요 문서
06474
Supelco
Amberlite XAD1180N polymeric adsorbent
20-60 mesh
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
23151817
NACRES:
SB.52
제품명
Amberlite XAD1180N, 20-60 mesh
기술
LPLC: suitable
표면적
450 m2/g
손실
~65% loss on drying, 110 °C
Matrix
styrene/divinylbenzene
기질 활성군
polymer
입자 크기
20-60 mesh
350-600 μm
공극 크기
1.4 mL/g pore volume
300-400 Å mean pore size
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Nonionic macroreticular resin that adsorbs and releases ionic species through hydrophobic and polar interactions; usually used under isocratic conditions.
애플리케이션
Polymeric adsorbent for hydrophobic compounds: antibiotics, vitamins, amino acids, enzymes; for purification: gallium, myxovirescins, phosphoric acid, riboflavin salts.
법적 정보
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)