주요 문서
05351
Supelco
Propoxur-(isopropoxy-d7)
PESTANAL®, analytical standard
동의어(들):
2-Isopropoxy-d7-phenyl N-methylcarbamate, Propoxur-d7
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11D7H8NO3
Molecular Weight:
216.28
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
제품 라인
PESTANAL®
분석
≥98.0% (HPLC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
응용 분야
agriculture
형식
neat
저장 온도
2-8°C
법적 정보
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Skull and crossbonesEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)