주요 문서
04976
Supelco
4-Ring NOGE (Novolac glycidyl ether) mixture of isomers, chain-like or branched
analytical standard
동의어(들):
4-Ring NOGE (Novolac glycidyl ether) mixture of isomers, chain-like or branched, NOGE 4-Ring (Novolac glycidyl ether) mixture of isomers, Novolac glycidyl ether 4-Ring
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C39H40O8
Molecular Weight:
636.73
UNSPSC 코드:
85151701
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
분석
≥90.0% (HPLC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
응용 분야
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
형식
neat
저장 온도
2-8°C
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Detection, Measurement and Regulation of NOGE (Novolac Glycidyl Ethers) and Other Packaging-Derived Epoxy Compounds In Food Products