주요 문서
04570595
(−)-Isopulegol
primary reference standard
동의어(들):
(1R,2S,5R)-2-Isopropenyl-5-methylcyclohexanol, (1R,3R,4S)-p-Menth-8-en-3-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H18O
CAS Number:
Molecular Weight:
154.25
Beilstein:
1906573
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
제조업체/상표
HWI
refractive index
n20/D 1.471 (lit.)
bp
212 °C (lit.)
density
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
food and beverages
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[C@@H]1CC[C@H]([C@H](O)C1)C(C)=C
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8-11H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
InChI key
ZYTMANIQRDEHIO-KXUCPTDWSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
애플리케이션
Reference Standard in the analysis of herbal medicinal products
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
172.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
78 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)