주요 문서
04285
Sigma-Aldrich
Dimethyl ethylmalonate
≥97.0%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5CH(COOCH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
160.17
Beilstein:
1769537
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥97.0%
refractive index
n20/D 1.418
bp
188-190 °C (lit.)
density
1.066 g/mL at 20 °C (lit.)
작용기
ester
SMILES string
CCC(C(=O)OC)C(=O)OC
InChI
1S/C7H12O4/c1-4-5(6(8)10-2)7(9)11-3/h5H,4H2,1-3H3
InChI key
XGRMVENQJLQMLT-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
197.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
92 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)