주요 문서
156817
Sigma-Aldrich
Diethyl diethylmalonate
98%
동의어(들):
Diethyl 3,3-pentanedicarboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C2H5)2C(CO2C2H5)2
CAS Number:
Molecular Weight:
216.27
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.423 (lit.)
bp
228-230 °C (lit.)
density
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ester
SMILES string
CCOC(=O)C(CC)(CC)C(=O)OCC
InChI
1S/C11H20O4/c1-5-11(6-2,9(12)14-7-3)10(13)15-8-4/h5-8H2,1-4H3
InChI key
ZKBBUZRGPULIRN-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
201.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
94.00 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2