주요 문서
03891
Supelco
Ehrlich′s solution
2% 4-(n,n-Dimethylamino)-benzaldehyde in 22% hydrochloric acid
동의어(들):
4-(Dimethylamino)benzaldehyde – hydrochloric acid solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Beilstein:
4132845
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
제품명
Ehrlich′s solution,
양식
liquid
Quality Level
density
1.10 g/mL at 20 °C
응용 분야
food and beverages
SMILES string
CN(C)c1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C9H11NO/c1-10(2)9-5-3-8(7-11)4-6-9/h3-7H,1-2H3
InChI key
BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
reagent for urobilinogen
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)