주요 문서
02378
Sigma-Aldrich
Z-Asp(OtBu)-OH
≥98.0% (TLC)
동의어(들):
N-Cbz-L-aspartic acid 4-tert-butyl ester, Z-L-Aspartic acid 4-tert-butyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3CO2CCH2CH(NHCO2CH2C6H5)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
323.34
Beilstein:
2569846
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (TLC)
양식
powder or crystals
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
색상
white
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)C[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C16H21NO6/c1-16(2,3)23-13(18)9-12(14(19)20)17-15(21)22-10-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3,(H,17,21)(H,19,20)/t12-/m0/s1
InChI key
HLSLRFBLVZUVIE-LBPRGKRZSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)