분석
≥98.0% (T)
양식
liquid
불순물
≤0.1% water
refractive index
n20/D 1.435 (lit.)
bp
>350 °C (lit.)
density
1.387 g/mL at 25 °C (lit.)
음이온 미량물
bromide (Br-): ≤10 mg/kg
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
fluoride (F-): ≤100 mg/kg
작용기
fluoro
triflate
SMILES string
CCn1cc[n+](C)c1.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H11N2.CHF3O3S/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;2-1(3,4)8(5,6)7/h4-6H,3H2,1-2H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChI key
ZPTRYWVRCNOTAS-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
425.3 °F - closed cup
Flash Point (°C)
218.5 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
문서
Ionic Liquids for Electrochemical Applications