주요 문서
00488
Sigma-Aldrich
Helium
≥99.999%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
He
CAS Number:
Molecular Weight:
4.00
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12142100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
vapor density
0.14 (vs air)
Quality Level
분석
≥99.999%
bp
-268.934 °C (lit.)
−268.9 °C (lit.)
mp
-272.2 °C (lit.)
SMILES string
[He]
InChI
1S/He
InChI key
SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
Pressure tin
Filling pressure at 15°C: 11 Bar; content 15°C, 1 bar): 11 l
기타 정보
Sales restrictions may apply
픽토그램
Gas cylinder
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Press. Gas Compr. Gas
Storage Class Code
2A - Gases
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)